Stampa…
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)thiophene, 5-Formyl-1-methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR9283-1G OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA 193 EUR
APOSOR9283-1G APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂OS
Peso molecolare: 192,238 g/mol
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08435884
CAS Number: 879896-48-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III