Stampa…
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928279-1G OR928279-250MG
APOSOR928279-1GEA 865 EUR
APOSOR928279-1G APOSOR928279-250MG
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Peso molecolare: 142,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864495
CAS Number: 884504-74-9