Stampa…
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928260-1G OR928260-5G
APOSOR928260-1GEA 219 EUR
APOSOR928260-1G APOSOR928260-5G
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine
Formula: C₇H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044304
CAS Number: 130747-60-3