Stampa…
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3H-1-isobenzofuranone
OR928256-1G OR928256-5G
APOSOR928256-1GEA 105 EUR
APOSOR928256-1G APOSOR928256-5G
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219354
CAS Number: 569-31-3