Stampa…
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928252-1G OR928252-250MG
APOSOR928252-1GEA 683 EUR
APOSOR928252-1G APOSOR928252-250MG
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
1-Phenyl-piperazin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658505
CAS Number: 90917-86-5