4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-Phe(4-Ac)-OH
OR928215-1G
OR928215-500MG
APOSOR928215-1GEA
394
EUR
APOSOR928215-1G
APOSOR928215-500MG
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
4-Acetyl-L-phenylalanine
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃ Peso molecolare: 207,226 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659983 CAS Number: 122555-04-8 |