Stampa…
1H-Indol-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Aminoindole
OR928208-1G OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA 94.5 EUR
APOSOR928208-1G APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151983
CAS Number: 53406-38-5