Stampa…
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene
OR928153-1G OR928153-250MG OR928153-5G
APOSOR928153-1GEA 109 EUR
APOSOR928153-1G APOSOR928153-250MG APOSOR928153-5G
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Formula: C₁₇H₁₈O₂
Peso molecolare: 254,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441380
CAS Number: 182121-12-6