Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 435 EUR
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701438
CAS Number: 90005-77-9