Stampa…
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR928139-1G OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA 66.7 EUR
APOSOR928139-1G APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277262
CAS Number: 136507-14-7