Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928135-1G
OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA
841
EUR
APOSOR928135-1G
APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Formula:
C₉H₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19690524 CAS Number: 20857-31-2 |