Stampa…
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 166 EUR
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954776
CAS Number: 350683-40-8