Stampa…
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928099-1G OR928099-250MG
APOSOR928099-1GEA 101 EUR
APOSOR928099-1G APOSOR928099-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₄ClN₃
Peso molecolare: 177,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046237
CAS Number: 920965-87-3