Stampa…
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 865 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047261
CAS Number: 33025-60-4