Stampa…
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928031-1G OR928031-250MG
APOSOR928031-1GEA 648 EUR
APOSOR928031-1G APOSOR928031-250MG
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
2-Pyridin-4-yl-phenylamine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Peso molecolare: 170,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738704
CAS Number: 106047-18-1