Stampa…
quinoline-4-carbothioamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 757 EUR
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Formula: C₁₀H₈N₂S
Peso molecolare: 188,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179220
CAS Number: 74585-98-1