Stampa…
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927999-1G OR927999-250MG
APOSOR927999-1GEA 429 EUR
APOSOR927999-1G APOSOR927999-250MG
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520360
CAS Number: 1260794-25-9