Stampa…
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 161 EUR
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428598
CAS Number: 61220-58-4