Stampa…
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927915-1G OR927915-25G OR927915-5G
APOSOR927915-1GEA 42.2 EUR
APOSOR927915-1G APOSOR927915-25G APOSOR927915-5G
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196.591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954845
CAS Number: 78754-81-1