Stampa…
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927896-1G OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA 219 EUR
APOSOR927896-1G APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059974
CAS Number: 915922-29-1