Stampa…
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927887-1G OR927887-5G
APOSOR927887-1GEA 0 EUR
APOSOR927887-1G APOSOR927887-5G
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine
Formula: C₆H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039799
CAS Number: 16011-97-5