Stampa…
3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-alpha-D-erythropentofuranose, ((3aR,6S,6aR)-6-(Benzyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole-5,5-diyl)dimethanol
OR927884-1G OR927884-25G OR927884-5G
APOSOR927884-1GEA 96 EUR
APOSOR927884-1G APOSOR927884-25G APOSOR927884-5G
3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose 97%
3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose
Formula: C₁₆H₂₂O₆
Peso molecolare: 310,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08704144
CAS Number: 63593-03-3