Stampa…
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-3-phenoxyaniline
OR927848-1G OR927848-250MG
APOSOR927848-1GEA 575 EUR
APOSOR927848-1G APOSOR927848-250MG
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738789
CAS Number: 13024-17-4