Stampa…
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 224 EUR
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02261732
CAS Number: 4251-65-4