Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 684 EUR
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739260
CAS Number: 885275-83-2