Stampa…
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Thiophen-3-yl)aniline, 3-(3-Aminophenyl)thiophene
OR9278-1G OR9278-250MG OR9278-5G
APOSOR9278-1GEA 265 EUR
APOSOR9278-1G APOSOR9278-250MG APOSOR9278-5G
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Formula: C₁₀H₉NS
Peso molecolare: 175,25 g/mol
Punto di fusione: 88,5…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740169
CAS Number: 161886-96-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III