Stampa…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927789-10G OR927789-1G OR927789-5G
APOSOR927789-10GEA 299 EUR
APOSOR927789-10G APOSOR927789-1G APOSOR927789-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778346
CAS Number: 14793-00-1