Stampa…
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylazetidine-2-carboxamide
OR927776-1G OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA 720 EUR
APOSOR927776-1G APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658337
CAS Number: 40432-40-4