Stampa…
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 757 EUR
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formula: C₇H₈N₄
Peso molecolare: 148,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846608
CAS Number: 1214901-53-7