Stampa…
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927724-100MG OR927724-1G OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA 168 EUR
APOSOR927724-100MG APOSOR927724-1G APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457627
CAS Number: 181130-14-3