2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927699-1G
OR927699-250MG
OR927699-5G
APOSOR927699-1GEA
66.7
EUR
APOSOR927699-1G
APOSOR927699-250MG
APOSOR927699-5G
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16046430 CAS Number: 15595-71-8 |