Stampa…
2-Dimethylaminophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927696-1G OR927696-250MG OR927696-5G
APOSOR927696-1GEA 250 EUR
APOSOR927696-1G APOSOR927696-250MG APOSOR927696-5G
2-Dimethylaminophenol 96%
2-Dimethylaminophenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09965948
CAS Number: 3743-22-4