Stampa…
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
OR927679-1G OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-1GEA 90.2 EUR
APOSOR927679-1G APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Peso molecolare: 158,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190367
CAS Number: 158387-20-3