Stampa…
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927673-1G OR927673-5G
APOSOR927673-1GEA 270 EUR
APOSOR927673-1G APOSOR927673-5G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461792
CAS Number: 10199-63-0