Stampa…
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Dimethylamino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 270 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Peso molecolare: 195,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154288
CAS Number: 75039-59-7