Stampa…
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927654-10G OR927654-1G OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA 517 EUR
APOSOR927654-10G APOSOR927654-1G APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880129
CAS Number: 918515-16-9