2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927641-1G
OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA
255
EUR
APOSOR927641-1G
APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Formula:
C₁₂H₁₅NO₂ Peso molecolare: 205.253 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00275762 CAS Number: 42093-97-0 |