Stampa…
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 178 EUR
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formula: C₈H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04125391
CAS Number: 58546-89-7