Stampa…
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 299 EUR
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907911
CAS Number: 89976-56-7