Stampa…
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927579-1G OR927579-5G
APOSOR927579-1GEA 74.2 EUR
APOSOR927579-1G APOSOR927579-5G
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18427204
CAS Number: 62484-12-2