Stampa…
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-boc-aminopropan-3-ol
OR927570-1G OR927570-5G
APOSOR927570-1GEA 71.3 EUR
APOSOR927570-1G APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,252 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09751790
CAS Number: 98642-44-5