Stampa…
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 357 EUR
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09929168
CAS Number: 45966-19-6