Stampa…
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927518-1G OR927518-250MG
APOSOR927518-1GEA 396 EUR
APOSOR927518-1G APOSOR927518-250MG
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738826
CAS Number: 112913-99-2