Stampa…
7-Acetoxyindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927499-1G OR927499-250MG
APOSOR927499-1GEA 188 EUR
APOSOR927499-1G APOSOR927499-250MG
7-Acetoxyindole 95%
7-Acetoxyindole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151953
CAS Number: 5526-13-6