Stampa…
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927487-10G OR927487-1G OR927487-5G
APOSOR927487-10GEA 865 EUR
APOSOR927487-10G APOSOR927487-1G APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇ClO₃
Peso molecolare: 198,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036862
CAS Number: 74733-26-9