3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927484-100MG
OR927484-1G
OR927484-250MG
APOSOR927484-100MGEA
183
EUR
APOSOR927484-100MG
APOSOR927484-1G
APOSOR927484-250MG
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₈H₁₀N₂O Peso molecolare: 150,178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04970939 CAS Number: 902837-67-6 |