Stampa…
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927466-1G OR927466-25G OR927466-5G
APOSOR927466-1GEA 64 EUR
APOSOR927466-1G APOSOR927466-25G APOSOR927466-5G
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₅H₅ClOS
Peso molecolare: 148,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202649
CAS Number: 74168-69-7