Stampa…
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927453-1G OR927453-250MG
APOSOR927453-1GEA 437 EUR
APOSOR927453-1G APOSOR927453-250MG
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O₂S
Peso molecolare: 192,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187881
CAS Number: 38275-47-7