Stampa…
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Formylnicotinonitrile
OR927407-1G OR927407-250MG
APOSOR927407-1GEA 771 EUR
APOSOR927407-1G APOSOR927407-250MG
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₄N₂O
Peso molecolare: 132,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367908
CAS Number: 70416-53-4