Stampa…
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 865 EUR
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739259
CAS Number: 34164-91-5